Learn More
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16467296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16467296 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16467296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17420A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide hydrate
Forma física Solid
CAS 6055-19-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H17Cl2N2O3P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Cyclophosphamide monohydrate
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 279.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1
Porcentaje de pureza 98.0%