Learn More
Impureza F de ciclofosfamida EP (ciclofosfamida USP Compuesto relacionado C), Mikromol™
Descripción
Impureza F de ciclofosfamida EP (ciclofosfamida USP Compuesto relacionado C)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| CAS | 1071-28-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H10 N O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Aminopropyl Dihydrogen Phosphate, 1-Propanol, 3-amino-, 1-(dihydrogen phosphate), 1-Propanol, 3-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropyl dihydrogen phosphate, 3-Aminopropyl monophosphate, Cyclophosphamide Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| SMILES | NCCCOP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | fosfato de 3-aminopropildihidrógeno |
| Mostrar más |