Learn More
Impureza F de ciclofosfamida EP (ciclofosfamida USP Compuesto relacionado C), Mikromol™
Código de producto. 30051626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051626 100 mg 100 miligramos
30052360 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0822.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza F de ciclofosfamida EP (ciclofosfamida USP Compuesto relacionado C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-aminopropyl dihydrogen phosphate
CAS 1071-28-9
Nombres de analitos o componentes 3-aminopropyl dihydrogen phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H10 N O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Aminopropyl Dihydrogen Phosphate, 1-Propanol, 3-amino-, 1-(dihydrogen phosphate), 1-Propanol, 3-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropyl dihydrogen phosphate, 3-Aminopropyl monophosphate, Cyclophosphamide Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
SMILES NCCCOP(=O)(O)O
Nombre IUPAC fosfato de 3-aminopropildihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 155.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0347 g/mol