Learn More
Ciclofosfamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclophosphamide-d4 |
| CAS | 173547-45-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-4,5-d2-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, Cycloblastin-d4, Cyclostin-d4, Cytoxan-d4, Endoxan-d4, Genoxal-d4, Hexadrin-d4, Mitoxan-d4, NSC 26271-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i1D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])COP(=O)(NC1([2H])[2H])N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2-cloroetil)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 265.11 |
| Mostrar más |