Learn More
R&D Systems™ Cyclophosphamide
Código de producto. 18722554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722554 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18722554 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4091/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.18€
    108.15€ / 50 miligramos
    Ahorro 15.03€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Alkylating agent; chemotherapeutic
Nitrogen mustard alkylating agent and prodrug. Phosphoramide mustard (active metabolite) forms DNA cross-links leading to cell death. Inhibits aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) through its degradation product acrolein. Chemotherapeutic for the treatment of breast cancer; regulates Bax and Bcl-2 expression when administered with etoposide (Cat. No. 1226) in breast cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide
CAS 50-18-0
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C7H15Cl2N2O2P
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Pureza >99%
Peso molecular 261.083