Learn More
Ciclopentinafilo, TRC
Código de producto. 30352832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352832 250 mg 250 miligramos
30349556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989015250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173706-34-7
Fórmula molecular C26 H36 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 528.67
Sinónimo 5-(5-((4-Cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, 5-[5-[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Cyclopentynafil
Nombre IUPAC 5-[5-(4-ciclopentilpiperazina-1-il)sulfonil-2-etoxifenilo]-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)C5CCCC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentynafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36N6O4S/c1-4-8-21-23-24(30(3)29-21)26(33)28-25(27-23)20-17-19(11-12-22(20)36-5-2)37(34,35)32-15-13-31(14-16-32)18-9-6-7-10-18/h11-12,17-18H,4-10,13-16H2,1-3H3,(H,27,28,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.2519
Porcentaje de pureza >95%