Learn More
Bromuro de ciclopentilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425415 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15425415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58764.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un nucleófilo activo en el acoplamiento cruzado catalizado por PD de los haluros heteroarilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-68-7
Densidad 0.955
Fórmula molecular C5H9BrZn
Número MDL MFCD00671991
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc, bromocyclopentyl, cyclopentylzinc bromide, cyclopentylzinc bromide solution, bromo cyclopentyl zinc, bromo cyclopentylzinc, zinc,bromocyclopentyl, cyclopentyl zinc bromide, cyclopentylzinc ii bromide, gopycbpmccjysn-uhfffaoysa-m
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI GTJUPSNUGOBNMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]C1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); ciclopentano
Peso molecular (g/mol) 214.411
PubChem CID 4139106
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.41