Learn More
Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457606 10 g 10 g
11467606 50 g 50 g
11477606 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14647.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7333-52-0 | C23H24BrP | 411.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7333-52-0
Fórmula molecular C23H24BrP
Peso molecular (g/mol) 411.32
Número MDL MFCD00051880
Clave InChI WZYWSVSFFTZZPE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, cyclopentyltriphenyl-, bromide, cyclopentyltriphenylphosphanium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphonium bromide, cyclopentyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopentyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-,bromide 1:1, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2735896
Nombre IUPAC ciclopentil(trifenil)fosfanio;bromuro
SMILES [Br-].C1CCC(C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 262°C to 266°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3580193
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl triphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclopentyltriphenylphosphonium bromide