Learn More
Ciclopentiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punto de ebullición | 75°C (10mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentyltrimethoxysilane |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
| Índice de refracción | 1.425 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.99 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 8310738 |
| Nombre IUPAC | ciclopentiltrimetoxisilano |
| Afficher plus |