Learn More
Ciclopentiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319175 25 g 25 g
11329175 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16442.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143487-47-2 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143487-47-2
Fórmula molecular C8H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 190.31
Número MDL MFCD00236509
Clave InChI YRMPTIHEUZLTDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20albx, cyclopentyltrimethoxysilan, cyclopentyl trimethoxysilane, silane, cyclopentyltrimethoxy-9ci
PubChem CID 9855701
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1CCCC1
Especificaciones
Punto de ebullición 75°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material Cyclopentyltrimethoxysilane
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 8310738
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Nombre IUPAC ciclopentil(trimetoxi)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.32
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.425
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.99