Learn More
Ciclopentilmetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylmethylamine |
| CAS | 2439-56-7 |
| Fórmula molecular | C6H13N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Methylcyclopentanamine, (Methylamino)cyclopentane, Methyl(cyclopentyl)amine, N-Cyclopentyl-N-methylamine, N-Methylcyclopentylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CNC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | N-metilciclopentanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 99.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |