Learn More
Ciclopentilmetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylmethanamine |
| CAS | 6053-81-2 |
| Fórmula molecular | C6H13N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopentilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 99.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |