Learn More
Cloruro de ciclopentilmagnesio, solución de 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527054 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10071734 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208461000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32916-51-1 | C5H9ClMg | 128.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32916-51-1 , 60-29-7
Fórmula molecular C5H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 128.88
Número MDL MFCD00001357
Clave InChI GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
PubChem CID 3599845
Nombre IUPAC magnesio; ciclopentano; cloruro
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylmagnesium chloride
Nombre de nota 2M solution in diethyl ether
Densidad 0.8600g/mL
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C5H9MgCl
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.88
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.