Learn More
Cloruro de ciclopentilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498047 100 mL 100 ml
15408057 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51166.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32916-51-1
Fórmula molecular C5H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 128.88
Número MDL MFCD00001357
Clave InChI GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
PubChem CID 3599845
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylmagnesium chloride
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de ciclopentanida de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF