Learn More
Ácido ciclopentilborónico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11935831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11935831 10 g 10 g
11925831 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359060100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63076-51-7
Fórmula molecular C5H11BO2
Peso molecular (g/mol) 113.95
Clave InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
Nombre IUPAC ácido ciclopentilborónico
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylboronic acid
Punto de fusión 134.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o copos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.