Learn More
Ácido ciclopentilborónico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11925831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925831 1 g 1 g
11935831 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359060010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63076-51-7
Fórmula molecular C5H11BO2
Peso molecular (g/mol) 113.95
Clave InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
Nombre IUPAC ácido ciclopentilborónico
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylboronic acid
Punto de fusión 134.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o copos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.