Learn More
Ácido ciclopentilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426150 10 g 10 g
11416150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27081.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63076-51-7 | C5H11BO2 | 113.951 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63076-51-7
Fórmula molecular C5H11BO2
Peso molecular (g/mol) 113.951
Número MDL MFCD01074541
Clave InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
Nombre IUPAC ácido ciclopentilborónico
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylboronic acid
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.95
Porcentaje de pureza 95%