Learn More
Ciclopentilamina, TRC
Código de producto. 30353619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353619 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30353619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98941550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylamine
CAS 1003-03-8
Fórmula molecular C5H11N
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NC1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentanamina
Peso molecular (g/mol) 85.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0891