Learn More
Ciclopentilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylamine |
| CAS | 1003-03-8 |
| Fórmula molecular | C5H11N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopentanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 85.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0891 |