Learn More
Ciclopentilamina, TRC
Código de producto. 30356971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356971 1 g 1 g
1 options
Product Code. 30356971 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9894151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopentylamine
CAS 1003-03-8
Fórmula molecular C5H11N
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NC1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentanamina
Peso molecular (g/mol) 85.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0891