Learn More
Ciclopentilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391457 100 g 100 g
11381457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01966.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopentilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Además, sirve como 2-antagonista de los receptores de la quimiocina. También actúa como ligando en química de coordinación y puede formar complejos de cis-diclorobis(ciclopentilamina)platino(II).
Solubilidad
Miscible con agua, acetona y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-03-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00001380
Clave InChI NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
Nombre IUPAC ciclopentanamina
SMILES NC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylamine
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.862
pH 12.5
Punto de ebullición 106°C to 108°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4505
Cantidad 100 g
Número UN UN3286
Beilstein 635706
Información de solubilidad Miscible with water,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 99%