Learn More
Ciclopentilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381457 25 g 25 g
11391457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01966.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopentilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Además, sirve como 2-antagonista de los receptores de la quimiocina. También actúa como ligando en química de coordinación y puede formar complejos de cis-diclorobis(ciclopentilamina)platino(II).
Solubilidad
Miscible con agua, acetona y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-03-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00001380
Clave InChI NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
Nombre IUPAC ciclopentanamina
SMILES NC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylamine
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.862
pH 12.5
Punto de ebullición 106°C to 108°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4505
Cantidad 25 g
Número UN UN3286
Beilstein 635706
Información de solubilidad Miscible with water,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine