Learn More
Ciclopentanamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10576251 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10799181 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10162641 100 g Frasco de vidrio 100 g
10125203 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10576251 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 111590250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-03-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00001380
Clave InChI NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
Nombre IUPAC ciclopentanamina
SMILES NC1CCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material Cyclopentylamine
Nombre de nota 99+%
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106°C to 108°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9NH2
Índice de refracción 1.4482 to 1.4502
Cantidad 25 g
Beilstein 12,4
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: completely miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentylamine
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.