Learn More
Sulfóxido de ciclopentilalbendazol 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319493 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319493 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11833570AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
CAS 131454-43-8
Nombres de analitos o componentes Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 N3 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopentylalbendazole-sulfoxide, Carbamic acid, [5-(cyclopentylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O3S/c1-20-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)21(19)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)C3CCCC3
Nombre IUPAC N-(5-ciclopentilsulfinil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 307.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0991 g/mol