Learn More
Ciclopentilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490348 5 g 5 g
15480348 1 g 1 g
15400358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53483.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 930-51-8 | C7H10 | 94.16 g/mol
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentilacetileno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-51-8
Fórmula molecular C7H10
Peso molecular (g/mol) 94.16
Número MDL MFCD00013744
Clave InChI TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
PubChem CID 136725
Nombre IUPAC etinilciclopentano
SMILES C#CC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylacetylene
Densidad 0.812
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Temperatura de inflamación 1°C (34°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 97%