Learn More
Ciclopentilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ciclopentilacetileno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylacetylene |
| Densidad | 0.812 |
| Punto de ebullición | 107°C to 109°C |
| Temperatura de inflamación | 1°C (34°F) |
| Índice de refracción | 1.432 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3295 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |