Learn More
Ácido ciclopentilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylacetic Acid |
| CAS | 1123-00-8 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Cyclopentaneacetic acid, 2-Cyclopentylacetic acid, Cyclopentylacetic acid, NSC, Cyclopentaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclopentilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 128.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.084 |