Learn More
Ácido ciclopentilacético, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497647 5 g 5 g
11407657 25 g 25 g
11417657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15696.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-00-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001387
Clave InChI YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
Nombre IUPAC ácido 2-ciclopentilacético
SMILES OC(=O)CC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylacetic acid
Punto de fusión 12°C to 14°C
Densidad 1.023
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Olor Rancid
Índice de refracción 1.453
Cantidad 5 g
Beilstein 2040821
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥97%