Learn More
Ciclopentiltiocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444927 500 mg 500 miligramos
15434927 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32230.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-57-0
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.21
Número MDL MFCD11100558
Clave InChI ZTZNTHBAUFZQGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanethiocyanate, cyclopentylsulfanyl formonitrile, cyclopentylrhodanid
PubChem CID 12376019
Nombre IUPAC tiocianato de ciclopentilo
SMILES N#CSC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl thiocyanate
Punto de ebullición 84°C (8 mmHg)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 95%