Learn More
Ciclopentilfenilcetona, TRC
Código de producto. 30353005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353005 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9902651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Fórmula molecular C12 H14 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Benzoylcyclopentane, Cyclopentyl phenyl ketone, NSC 10749, NSC 401765, Phenyl cyclopentyl ketone, Cyclopentyl-phenyl-ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMILES O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ciclopentil(fenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 174.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1045