Learn More
Ciclopentil fenil cetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438857 5 g 5 g
11428857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19976.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5422-88-8 | C12H14O | 174.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5422-88-8
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Número MDL MFCD00001378
Clave InChI VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl phenyl ketone, cyclopentyl phenyl methanone, benzoylcyclopentane, methanone, cyclopentylphenyl, ketone, cyclopentyl phenyl, cyclopentyl-phenyl-methanone, cyclopentylphenylketone, acmc-209leg, phenyl cyclopentyl ketone, cyclopentanylphenylmethanone
PubChem CID 79464
Nombre IUPAC Ciclopentil(fenil)metanona
SMILES O=C(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl phenyl ketone
Densidad 1.036
Punto de ebullición 136°C to 140°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Beilstein 2045903
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 96%