Learn More
Cetona de metilo ciclopentil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452059 5 g 5 g
15462059 250 mg 250 miligramos
15442059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyclopentyl methyl ketone acts as a ligand for Suzuki coupling. Further, it reacts with benzo[1,2,5]oxadiazole 1-oxide to prepare 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1'-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de metil y ciclopentil actúa como ligando en el acoplamiento de Suzuki. Además, reacciona con el 1-óxido de benzo[1,2,5]oxadiazol para preparar 3-metilespiro(quinoxalina-2(3H),1′-ciclopentan)-3-amin-1,4-dióxido.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes, los agentes reductores, los ácidos, el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno y la hidracina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6004-60-0
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00060799
Clave InChI LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
Nombre IUPAC 1-ciclopentiletanona
SMILES CC(=O)C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ketone
Densidad 0.913
Punto de ebullición 151°C to 156°C
Índice de refracción 1.4435
Cantidad 5 g
Beilstein 1853483
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%