Learn More
Éter metílico ciclopentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentyl Methyl Ether |
| CAS | 5614-37-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | metoxiciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |