Learn More
Cyclopentyl Methyl Ether, TRC
Código de producto. 30180121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180121 5 g 5 g
30180277 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9923385G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether;
Nombre IUPAC methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl Methyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888