Learn More
Éter metil ciclopentil, + 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377099 1000 mL 1000 ml
11367099 500 mL 500 ml
11387099 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27349.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Cyclopentyl methyl ether is a hydrophobic ether solvent widely used in Grignard reaction, Friedel-Crafts reaction, Claisen condensation and Beckmann reaction. It plays an important role in extraction and polymerization reactions as well as in surface coatings. It is considered as a replacement for tetrahydrofuran, methyl tert-butyl ether, dioxane and other existing ether solvents due to its excellent properties like high boiling point and relative stability under acidic and basic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metil de ciclopentil es un disolvente de éter hidrofóbico ampliamente utilizado en la reacción de Grignard, la reacción de Friedel-Crafts, la condensación de Claisen y la reacción de Beckmann. Desempeña un papel importante en las reacciones de extracción y polimerización, así como en los revestimientos de superficies. Se considera como un reemplazo para el tetrahidrofurano, el éter de terc-butilo de metilo, el dioxano y otros disolventes de éter existentes debido a sus excelentes propiedades como punto de ebullición alto y su estabilidad relativa en condiciones ácidas y básicas.
Solubilidad
Miscible con agua, alcoholes, cetonas e hidrocarburos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno e hidracina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Punto de fusión -140°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 106°C
Temperatura de inflamación −1°C (−30°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3271
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones and hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentyl methyl ether