Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Código de producto. 15636690 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15636690 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15626690 500 mL Glass bottle 500 ml
15606690 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15636690 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 6759895L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Punto de fusión -140°C
Densidad 0.86g/mL at 25°C
Punto de ebullición 106°C (1013 hPa)
Envase Frasco de aluminio
Cantidad 5 L
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.90%