Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Código de producto. 15626690 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626690 500 mL Glass bottle 500 ml
15606690 1 L Glass bottle 1 litro
15636690 5 L Frasco de aluminio 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15626690 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 675989500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Punto de fusión 140°C
Densidad 0.86g/mL at 25°C
Punto de ebullición 106°C (1013 hPa)
Envase Glass bottle
Cantidad 500 mL
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.90%