Learn More
Ciclopentil metil éter, 99,9+ %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10589213 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10268423 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10157283 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11340906 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10589213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396130500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -140.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9OCH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 mL
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15,2742
Gravedad específica 0.86
Estabilizante 50ppm (BHT) approximately
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99.9+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.