Learn More
Ciclopentil metil éter, 99,9+ %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10157283 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10589213 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10268423 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
11340906 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10157283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    120.00€ / 1 litros
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -140.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9OCH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15,2742
Gravedad específica 0.86
Estabilizante 50ppm (BHT) approximately
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99.9+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.