Learn More
Ciclopentil metil éter, 99,5 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453755 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453755 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10187243 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453755 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-37-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD08276401
Clave InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
Nombre IUPAC metoxiciclopentano
SMILES COC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Nombre de nota Stabilized, Extra Dry
Punto de fusión -140.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C5H9OCH3
Cantidad 1 L
Número UN 1993
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15, 2742
Gravedad específica 0.86
Estabilizante 50ppm (BHT) approximately
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.