Learn More
Isotiocianato de ciclopentilo, 98 %
Código de producto. 11469283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469283 1 g 1 g
11479283 5 g 5 g
11489283 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11745.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona e hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33522-03-1
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00040877
Clave InChI PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
PubChem CID 141792
Nombre IUPAC isotiocianatociclopentano
SMILES C1CCC(C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl isothiocyanate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 75°C to 76°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2715701
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone and hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%