Learn More
Isotiocianato de ciclopentilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582083 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10582083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00485DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.03g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H9NS
Fórmula lineal C5H9NCS
Número MDL MFCD00040877
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
Clave InChI PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)N=C=S
Nombre IUPAC isotiocianatociclopentano
Peso molecular (g/mol) 127.205
PubChem CID 141792
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 97%