Learn More
Ciclopentilisocianida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985701 5 g Frasco de vidrio 5 g
10506983 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372090050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68498-54-4 | C6H9N | 95.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68498-54-4
Fórmula molecular C6H9N
Peso molecular (g/mol) 95.14
Clave InChI XTLSDEJNOQVCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl isocyanide, cyclopentylisocyanide, isocyano-cyclopentan, isocyano-cyclopentane, cyclopentyl isonitrile, 3-isocyano-cyclopentane, acmc-1bgsw, tos-bb-0762
PubChem CID 2734784
Nombre IUPAC isocianociclopentano
SMILES [C-]#[N+]C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl isocyanide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 40°C (11.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4390 to 1.4410
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.