Learn More
Cloruro de ciclopentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentyl Chloride |
| CAS | 930-28-9 |
| Fórmula molecular | C5H9Cl |
| Cantidad | 5 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | C1CCC(C1)Cl |
| Nombre IUPAC | clorociclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 104.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0393 |