Learn More
Bromuro de ciclopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294180 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10305890 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10321564 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111600500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-43-9
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.03
Número MDL MFCD00001359
Clave InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
Nombre IUPAC bromociclopentano
SMILES C1CCC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl bromide
Nombre de nota 98%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9Br
Índice de refracción 1.4881 to 1.4901
Cantidad 50 mL
Beilstein 05, 19
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.