Learn More
Clorhidrato de N-óxido de ciclopentolato, Mikromol™
Código de producto. 30051730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051730 25 mg 25 miligramos
30051354 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051730 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0580.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de ciclopentolato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
CAS 2724726-92-3
Nombres de analitos o componentes Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H25 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-18(2,21)12-13-22-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC Óxido de 2-[2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacetil]oxi-N,N-dimetiletanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.85
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.155 g/mol