Learn More
Cloruro de ciclopentolato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentolate Hydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1601 |