Learn More
Clorhidrato de ciclopentolato, Mikromol™
Código de producto. 30051367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30051367 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30051367 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0580.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ciclopentolato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentolate Hydrochloride
CAS 5870-29-1
Nombres de analitos o componentes Cyclopentolate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopentolate Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etilo 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 327.85
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1601 g/mol