Learn More
Clorhidrato de ciclopentolato, LoGiCal
Código de producto. 30462731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462731 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462731 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0580.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentolate Hydrochloride
CAS 5870-29-1
Nombres de analitos o componentes Cyclopentolate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopentolate Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etilo 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1601 g/mol