Learn More
Óxido de ciclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479057 25 g 25 g
11469057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20629.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentene oxide is used to prepare beta-amino alcohols by reacting with aromatic amines using bismuth trichloride as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de ciclopenteno se utiliza para preparar beta-amino alcoholes tras crear una reacción con aminas aromáticas utilizando tricloruro de bismuto como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285-67-6
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00005161
Clave InChI GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
PubChem CID 9244
Nombre IUPAC 6-oxabiciclo[3.1.0]hexano
SMILES C1CC2OC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentene oxide
Densidad 0.965
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 102495
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%